Learn More
Cloruro de cerio(III) hidrato, agregados cristalinos blancos, REacton™, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19423-76-8 | CeCl3 | 246.47 g/mol
60.20€ - 180.90€
CAS | 19423-76-8 |
---|---|
Fórmula molecular | CeCl3 |
Peso molecular (g/mol) | 246.47 |
Número MDL | MFCD00149633 |
Clave InChI | VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K |
Sinónimo | Cerous chloride |
Nombre IUPAC | tricloruro de hidrato de cerio(3+) |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11381079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011325.18 |
50 g |
60.20€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11391079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011325.30 |
250 g |
180.90€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Cerium(III) chloride hydrate is used as an important raw material the preparation of other cerium salts such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate. It is used in the conversion of esters to allylsilanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
19423-76-8 | |
246.47 | |
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K | |
tricloruro de hidrato de cerio(3+) |
CeCl3 | |
MFCD00149633 | |
Cerous chloride | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] |
Spécification
Cerium(III) chloride hydrate | |
19423-76-8 | |
Agregados cristalinos | |
CeCl3 | |
Cerous chloride | |
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K | |
tricloruro de hidrato de cerio(3+) | |
246.48 (Anhydrous) |
Rare Earth Oxides Content | |
Blanco | |
99.9% | |
MFCD00149633 | |
Soluble in water and strong mineral acids. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] | |
246.47 | |
Air sensitive; Hygroscopic |
Sécurité et traitement
En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente la zona con agua abundante y acudir a un médico.Usar guantes adecuados.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-227-8
missing translation for 'rtecsNumber' : FK5150000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón.
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.