Learn More
Cloruro de cerio(III) hidrato, agregados cristalinos blancos, REacton™, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11391079
Cloruro de cerio(III) hidrato, agregados cristalinos blancos, REacton™, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391079
250 g, 250 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. 11391079
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011325.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19423-76-8 | CeCl3 | 246.47 g/mol
Cerium(III) chloride hydrate is used as an important raw material the preparation of other cerium salts such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate. It is used in the conversion of esters to allylsilanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19423-76-8
Fórmula molecular CeCl3
Peso molecular (g/mol) 246.47
Número MDL MFCD00149633
Clave InChI VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Cerous chloride
Nombre IUPAC tricloruro de hidrato de cerio(3+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(III) chloride hydrate
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Color Blanco
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Información de solubilidad Soluble in water and strong mineral acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.48 (Anhydrous)
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de cerio(III) hidrato, agregados cristalinos blancos, REacton™, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals >