Learn More
Cloruro de cerio(III) hidrato, agregados cristalinos blancos, REacton™, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cerium(III) chloride hydrate is used as an important raw material the preparation of other cerium salts such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate. It is used in the conversion of esters to allylsilanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cerium(III) chloride hydrate |
Nombre de nota | Rare Earth Oxides Content |
Color | Blanco |
Forma física | Agregados cristalinos |
Cantidad | 50 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% |
Información de solubilidad | Soluble in water and strong mineral acids. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.48 (Anhydrous) |
Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y17I045 | Certificado de análisis | 05/01/2023 | 011325.30,011325.18 |
M14I025 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 011325.30,011325.18 |
L17P33 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 011325.30,011325.18 |
A15W033 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 011325.30,011325.18 |
A02N21 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 011325.30,011325.18 |