Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro opaco Cannon-Fenske para líquidos transparentes y opacos
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes y opacos de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
153.00€ - 163.78€
Especificaciones
Calibrated | No |
---|---|
Números ASTM | D 445, D 446 |
Certificaciones/conformidad | ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1 |
Código de producto | Marca | Intervalo de viscosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de viscosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15979959
|
Paragon Scientific™
CFO01NC |
De 0,4 a 2 cSt | N/A | ||||||
15999959
|
Paragon Scientific™
CFO02NC |
De 0,8 a 4 cSt | N/A | ||||||
15919969
|
Paragon Scientific™
CFO03NC |
De 1,6 a 8 cSt | N/A | ||||||
15939969
|
Paragon Scientific™
CFO04NC |
De 3 a 15 cSt | N/A | ||||||
15959969
|
Paragon Scientific™
CFO05NC |
De 7 a 35 cSt | N/A | ||||||
15979969
|
Paragon Scientific™
CFO06NC |
De 20 a 100 cSt | N/A | ||||||
15999969
|
Paragon Scientific™
CFO07NC |
De 50 a 100 cSt | N/A | ||||||
15919979
|
Paragon Scientific™
CFO08NC |
De 100 a 500 cSt | N/A | ||||||
15939979
|
Paragon Scientific™
CFO09NC |
De 240 a 1200 cSt | N/A | ||||||
15959979
|
Paragon Scientific™
CFO10NC |
De 500 a 2500 cSt | N/A | ||||||
15979979
|
Paragon Scientific™
CFO11NC |
De 1600 a 8000 cSt | N/A | ||||||
15999979
|
Paragon Scientific™
CFO12NC |
De 4000 a 20 000 cSt | N/A | ||||||
15919989
|
Paragon Scientific™
CFO13NC |
De 10 000 a 50 000 cSt | N/A | ||||||
15939989
|
Paragon Scientific™
CFO14NC |
De 20 000 a 100 000 cSt | N/A | ||||||
Descripción
- Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
- Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Especificaciones
No | |
D 445, D 446 | |
ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1 |
Tiempo de espera: 4 semanas