Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro opaco Cannon-Fenske para líquidos transparentes y opacos
Código de producto. 15919979
Change view
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 0,4 a 2 cSt
De 0,8 a 4 cSt
De 1,6 a 8 cSt
De 100 a 500 cSt
De 10 000 a 50 000 cSt
De 1600 a 8000 cSt
De 20 a 100 cSt
De 20 000 a 100 000 cSt
De 240 a 1200 cSt
De 3 a 15 cSt
De 4000 a 20 000 cSt
De 50 a 100 cSt
De 500 a 2500 cSt
De 7 a 35 cSt
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de viscosidad unitSize
15919979 De 100 a 500 cSt cada uno
15979959 De 0,4 a 2 cSt cada uno
15999959 De 0,8 a 4 cSt cada uno
15919969 De 1,6 a 8 cSt cada uno
15939969 De 3 a 15 cSt cada uno
15959969 De 7 a 35 cSt cada uno
15979969 De 20 a 100 cSt cada uno
15999969 De 50 a 100 cSt cada uno
15939979 De 240 a 1200 cSt cada uno
15959979 De 500 a 2500 cSt cada uno
15979979 De 1600 a 8000 cSt cada uno
15999979 De 4000 a 20 000 cSt cada uno
15919989 De 10 000 a 50 000 cSt cada uno
15939989 De 20 000 a 100 000 cSt cada uno
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15919979
Marque: Paragon Scientific™ CFO08NC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes y opacos de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
  • Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
  • Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Spécification
Intervalo de viscosidad De 100 a 500 cSt
Calibrated No
Constante aproximada 0,5
Números ASTM D 445, D 446
Certificaciones/conformidad ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1
Tamaño 350
Tiempo de espera: 4 semanas
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.