Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro opaco Cannon-Fenske para líquidos transparentes y opacos
Código de producto. 15919969
Change view
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 0,4 a 2 cSt
De 0,8 a 4 cSt
De 1,6 a 8 cSt
De 100 a 500 cSt
De 10 000 a 50 000 cSt
De 1600 a 8000 cSt
De 20 a 100 cSt
De 20 000 a 100 000 cSt
De 240 a 1200 cSt
De 3 a 15 cSt
De 4000 a 20 000 cSt
De 50 a 100 cSt
De 500 a 2500 cSt
De 7 a 35 cSt
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de viscosidad unitSize
15919969 De 1,6 a 8 cSt cada uno
15979959 De 0,4 a 2 cSt cada uno
15999959 De 0,8 a 4 cSt cada uno
15939969 De 3 a 15 cSt cada uno
15959969 De 7 a 35 cSt cada uno
15979969 De 20 a 100 cSt cada uno
15999969 De 50 a 100 cSt cada uno
15919979 De 100 a 500 cSt cada uno
15939979 De 240 a 1200 cSt cada uno
15959979 De 500 a 2500 cSt cada uno
15979979 De 1600 a 8000 cSt cada uno
15999979 De 4000 a 20 000 cSt cada uno
15919989 De 10 000 a 50 000 cSt cada uno
15939989 De 20 000 a 100 000 cSt cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15919969 Proveedor Paragon Scientific™ N.º de proveedor CFO03NC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes y opacos de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
  • Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
  • Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Specifica
Intervalo de viscosidad De 1,6 a 8 cSt
Calibrated No
Constante aproximada 0,008
Números ASTM D 445, D 446
Certificaciones/conformidad ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1
Tamaño 75
Tiempo de espera: 4 semanas
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.