Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro opaco Cannon-Fenske para líquidos transparentes y opacos
Descrizione
- Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
- Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Specifica
Specifica
| Intervalo de viscosidad | De 1,6 a 8 cSt |
| Calibrated | No |
| Constante aproximada | 0,008 |
| Números ASTM | D 445, D 446 |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1 |
| Tamaño | 75 |
Tiempo de espera: 4 semanas
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?