Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro opaco Cannon-Fenske para líquidos transparentes y opacos
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 0,4 a 2 cSt
De 0,8 a 4 cSt
De 1,6 a 8 cSt
De 100 a 500 cSt
De 10 000 a 50 000 cSt
De 1600 a 8000 cSt
De 20 a 100 cSt
De 20 000 a 100 000 cSt
De 240 a 1200 cSt
De 3 a 15 cSt
De 4000 a 20 000 cSt
De 50 a 100 cSt
De 500 a 2500 cSt
De 7 a 35 cSt
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
- Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de viscosidad | De 0,8 a 4 cSt |
| Calibrated | No |
| Constante aproximada | 0,8 |
| Números ASTM | D 445, D 446 |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1 |
| Tamaño | 50 |
Tiempo de espera: 4 semanas