Learn More
- Home
- Products
- Tampones y patrones
- Tampones para electroquímica
- Buffer solution pH 4.0 (20°C), With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™
¡Artículo favorito para tenerlo controlado!
¡Guardado!
Ir a Mis listas
Ha alcanzado el límite de 350 artículos favoritos.
Gestione sus favoritos.
Buffer solution pH 4.0 (20°C), With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15694020 Tienda Honeywell Fluka Productos1 L
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15694020
Marca: Honeywell-Fluka 336431L
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
CAS | 1336-21-6 |
Fórmula molecular | H5NO |
Peso molecular (g/mol) | 35.05 |
Número MDL | MFCD00066650 |
Clave InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 14923 |
ChEBI | CHEBI:18219 |
Nombre IUPAC | azanio;hidróxido |
SMILES | N.O |
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Buffer solution |
pH | 4.0 |
Cantidad | 1 L |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Sugerencias de productos
Puede que esté interesado en estas alternativas
-
Código de producto. 15604030
-
Código de producto. 15614030
-
Código de producto. 10349240
-
Código de producto. 15644060
-
Código de producto. 15654060
-
Código de producto. 15664060
Título del producto
Buffer solution pH 4.0 (20°C), With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™ >