Learn More
Solución tampón pH 4,0 (20 °C), color rojo, solución de ácido cítrico / hidróxido de sodio / cloruro de sodio, con fungicida, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15654060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
5 L
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
5 litros
500 ml
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15654060 500 mL 500 ml
15644060 1 L 1 litro
15684060 6 x 500 mL paquete de 6
15664060 5 L 5 litros
15674060 6 x 1 L paquete de 6
15634060 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15654060 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 33665500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
De color rojo, solución de ácido cítrico/hidróxido sódico/cloruro sódico, con fungicida
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
pH 4.0
Cantidad 500 mL
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC azanio;hidróxido