Learn More
Buffer solution pH 4.0 (20°C), With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer solution |
| pH | 4.0 |
| Cantidad | 5 L |
| Número UN | NONH for all modes of transport |