Learn More
Solución tampón pH 4,0 (20 °C), con fungicida, ácido cítrico / hidróxido de sodio / solución de cloruro de sodio, rastreable hasta SRM el NIST Solstice
Código de producto. 15604030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
5 litros
500 ml
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15604030 500 mL 500 ml
15674020 100 mL 100 ml
15694020 1 L 1 litro
15614030 5 L 5 litros
15624030 6 x 1 L paquete de 6
15684020 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15604030 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 33643500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.42€
    6.77€ / 500 ml
    Ahorro 39.65€
    85% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Con fungicida, solución de ácido cítrico/hidróxido sódico/cloruro sódico, trazable al SRM del NIST
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
Para utilizar con (aplicación) pH Calibration
pH 4.0
Cantidad 500 mL
Tipo de solución pH Buffer
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre del producto
  • Buffer solution pH 4.0 (20 °C)