Learn More
BRAND™ Insertos de una sola membrana de PC con sistema de apertura de entrada BRANDplates™
Insertos individuales estériles
322.00€
Especificaciones
Descripción | Canales de entrada |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | BRANDplates™ de 24/6 pocillos |
Altura (métrico) | 13 mm |
Cantidad | 48 |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15600617
|
BRAND™
782807 |
Membrana PC de 0,4 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15680617
|
BRAND™
782827 |
Membrana PC de 1,0 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15690627
|
BRAND™
782847 |
Membrana PC de 3,0 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15680637
|
BRAND™
782867 |
Membrana PC de 8,0 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Especificaciones
Canales de entrada | |
BRANDplates™ de 24/6 pocillos | |
13 mm | |
48 |