Learn More
BRAND™ Insertos de una sola membrana de PC con sistema de apertura de entrada BRANDplates™
Tienda Brand ProductosDescripción
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Canales de entrada |
| Tipo | Membrana PC de 0,4 μm |
| Para utilizar con (equipo) | BRANDplates™ de 24 y 6 pocillos |
| Altura (métrico) | 13 mm |
| Cantidad | 48 |