Learn More
BRAND™ Insertos de una sola membrana de PC con sistema de apertura de entrada BRANDplates™
Insertos individuales estériles
Marca: BRAND™ 782867
Detalles adicionales : Peso : 0.07600kg
Descripción
Especificaciones
Canales de entrada | |
BRANDplates™ de 24/6 pocillos | |
48 |
Membrana PC de 8,0 μm | |
13 mm |