Learn More
BRAND™ Insertos de una sola membrana de PC con sistema de apertura de entrada BRANDplates™
Código de producto. 15680617 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Membrana PC de 0,4 μm
Membrana PC de 1,0 μm
Membrana PC de 3,0 μm
Membrana PC de 8,0 μm
Conditionnement:
paquete de 48
Code produit. Tipo unitSize
15680617 Membrana PC de 1,0 μm paquete de 48
15600617 Membrana PC de 0,4 μm paquete de 48
15690627 Membrana PC de 3,0 μm paquete de 48
15680637 Membrana PC de 8,0 μm paquete de 48
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15680617
Marque: BRAND™ 782827
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Insertos individuales estériles
  • Innovadoras placas de cultivo celular e insertos para el cultivo celular y de tejidos manual y automático
  • El sistema de insertos BRANDplates™, desarrollado en colaboración con Fraunhofer Gesellschaft, constituye una innovadora ampliación de la gama de cultivos celulares BRAND existente
  • Consta de dos placas de cultivo celular diferentes y dos versiones de insertos de cultivo celular, que también pueden combinarse entre sí
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Descripción Canales de entrada
    Tipo Membrana PC de 1,0 μm
    Para utilizar con (equipo) BRANDplates™ de 24 y 6 pocillos
    Altura (métrico) 13 mm
    Cantidad 48
    Nom du produit
    Sélectionnez un problème
    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.