Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para inyección de tinta reposicionables BradyJet™ J5000
El adhesivo agresivo especial de este material de inyección de tinta reposicionable permanece en su lugar cuando lo necesita, pero se elimina de forma limpia sin dejar residuos de adhesivo, lo que lo hace ideal para aplicaciones de inventario y 5S.
286.00€ - 534.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico |
---|---|
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Material | Vinilo |
Tipo de producto | Reposicionable |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17409212
|
Brady™
151110 |
100 ft x 2,25 pulg. |
286.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17419212
|
Brady™
151111 |
100 ft x 4 pulg. |
394.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17429212
|
Brady™
151112 |
100 ft x 6 pulg. |
475.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17439212
|
Brady™
151113 |
100 ft x 8 pulg. |
534.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Material duradero y flexible, que lo hace ideal para zonas donde la identificación se cambia con frecuencia
- Temperatura de servicio de - 40 a 60 °C
Especificaciones
Acrílico | |
Mate | |
Reposicionable | |
BradyJet™ J5000 | |
De -40° a +140 °F |
Blanco | |
Vinilo | |
Etiquetado temporal | |
1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ Etiquetas de vinilo para inyección de tinta reposicionables BradyJet™ J5000