Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para inyección de tinta reposicionables BradyJet™ J5000
Código de producto. 17429212
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 ft x 2,25 pulg.
100 ft x 4 pulg.
100 ft x 6 pulg.
100 ft x 8 pulg.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17429212 100 ft x 6 pulg. cada uno
17409212 100 ft x 2,25 pulg. cada uno
17419212 100 ft x 4 pulg. cada uno
17439212 100 ft x 8 pulg. cada uno
4 options
Código de producto. 17429212
Marca: Brady™ 151112
El adhesivo agresivo especial de este material de inyección de tinta reposicionable permanece en su lugar cuando lo necesita, pero se elimina de forma limpia sin dejar residuos de adhesivo, lo que lo hace ideal para aplicaciones de inventario y 5S.
  • Material duradero y flexible, que lo hace ideal para zonas donde la identificación se cambia con frecuencia
  • Temperatura de servicio de - 40 a 60 °C
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico, Removable
Recubrimiento None
Color Blanco
Pantalla Blank
Acabado Mate
Formato Continuous
Material Vinilo
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Tipo de producto Reposicionable
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado temporal
Para utilizar con (equipo) BradyJet™ J5000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 1 Label/Bag
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +60°C
Grosor (imperial) 0.01 in.
Grosor (métrico) 0.254 mm
Dimensions (LxW) 100 ft x 6 pulg.
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30.48 m
Anchura (imperial) 6 in.
Anchura (métrico) 152.40 mm
Alternate Part Number J50C-6000-2581