Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para inyección de tinta reposicionables BradyJet™ J5000
Código de producto. 17439212
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 ft x 2,25 pulg.
100 ft x 4 pulg.
100 ft x 6 pulg.
100 ft x 8 pulg.
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17439212 100 ft x 8 pulg. cada uno
17409212 100 ft x 2,25 pulg. cada uno
17419212 100 ft x 4 pulg. cada uno
17429212 100 ft x 6 pulg. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17439212 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 151113
El adhesivo agresivo especial de este material de inyección de tinta reposicionable permanece en su lugar cuando lo necesita, pero se elimina de forma limpia sin dejar residuos de adhesivo, lo que lo hace ideal para aplicaciones de inventario y 5S.
  • Material duradero y flexible, que lo hace ideal para zonas donde la identificación se cambia con frecuencia
  • Temperatura de servicio de - 40 a 60 °C
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico, Removable
Recubrimiento None
Color Blanco
Pantalla Blank
Acabado Mate
Formato Continuous
Material Vinilo
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Tipo de producto Reposicionable
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado temporal
Para utilizar con (equipo) BradyJet™ J5000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 1 Label/Bag
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +60°C
Grosor (imperial) 0.01 in.
Grosor (métrico) 0.254 mm
Dimensions (LxW) 100 ft x 8 pulg.
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30.48 m
Anchura (imperial) 8 in.
Anchura (métrico) 203.20 mm
Alternate Part Number J50C-8000-2581