Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para inyección de tinta reposicionables BradyJet™ J5000
Código de producto. 17409212
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 ft x 2,25 in
100 ft x 4 in
100 ft x 6 in
100 ft x 8 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17409212 100 ft x 2,25 in cada uno
17419212 100 ft x 4 in cada uno
17429212 100 ft x 6 in cada uno
17439212 100 ft x 8 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17409212 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 151110
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El adhesivo agresivo especial de este material de inyección de tinta reposicionable permanece en su lugar cuando lo necesita, pero se elimina de forma limpia sin dejar residuos de adhesivo, lo que lo hace ideal para aplicaciones de inventario y 5S.
  • Material duradero y flexible, que lo hace ideal para zonas donde la identificación se cambia con frecuencia
  • Temperatura de servicio de -40 a 140 °F (-40 a 60 °C)
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico, Extraíble
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Pantalla Blanco
Acabado Mate
Formato Continua
Material Vinilo
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado temporal
Para utilizar con (equipo) BradyJet™ J5000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1 etiqueta/bolsa
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +60 °C
Grosor (imperial) 0,01 in
Grosor (métrico) 0.254 mm
Dimensiones (L x An) 100 ft x 2,25 in
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30.48 m
Anchura (imperial) 2,25 in
Anchura (métrico) 57.15 mm
Alternate Part Number J50C-2250-2581