Learn More
Bohlender™ Membranas de filtración BOLA™
Membranas de filtración de PTFE microporoso.
35.16€ - 311.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro de la membrana (métrico) | Diámetro (imperial) | Área de filtración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro de la membrana (métrico) | Diámetro (imperial) | Área de filtración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17844024
|
Bohlender™
N1690-12 |
0,2 μm | 13 mm | 0,5 in | 132 mm2 |
35.16€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17874024
|
Bohlender™
N1690-16 |
0,45 μm | 13 mm | 0,5 in | 132 mm2 |
36.53€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17893994
|
Bohlender™
N1690-32 |
0,2 μm | 25 mm | 490 mm2 |
40.58€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17883994
|
Bohlender™
N1690-36 |
0,45 μm | 25 mm | 1 in | 490 mm2 |
43.61€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17824004
|
Bohlender™
N1690-65 |
10 μm | 47 mm | 1732 mm2 |
83.97€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17804004
|
Bohlender™
N1690-80 |
1 μm | 90 mm | 6362 mm2 |
228.49€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17844004
|
Bohlender™
N1690-84 |
5 μm | 90 mm | 6362 mm2 |
227.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17147534
|
Bohlender™
N1690-08 |
0,05 μm | 13 mm | 0,5 in | 132 mm2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
17167534
|
Bohlender™
N1690-16 |
0,45 μm | 13 mm | 0,5 in | 132 mm2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
17107544
|
Bohlender™
N1690-36 |
0,45 μm | 25 mm | 1 in | 490 mm2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
17117544
|
Bohlender™
N1690-44 |
5 μm | 25 mm | 1 in | 490 mm2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
17177544
|
Bohlender™
N1690-65 |
10 μm | 47 mm | 1732 mm2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
17157534
|
Bohlender™
N1690-12 |
0,2 μm | 13 mm | 0,5 in | 132 mm2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
17127544
|
Bohlender™
N1690-48 |
0,05 μm | 47 mm | 1,9 in | 1735 mm2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
17137544
|
Bohlender™
N1690-52 |
0,2 μm | 47 mm | 1,9 in | 1735 mm2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
17157544
|
Bohlender™
N1690-60 |
1 μm | 47 mm | 1,9 in | 1735 mm2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
17187544
|
Bohlender™
N1690-80 |
1 μm | 90 mm | 6362 mm2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
17177534
|
Bohlender™
N1690-24 |
5 μm | 13 mm | 0,5 in | 132 mm2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
17197544
|
Bohlender™
N1690-84 |
5 μm | 90 mm | 6362 mm2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
17197534
|
Bohlender™
N1690-32 |
0,2 μm | 25 mm | 490 mm2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- De PTFE microporoso
- Grosor de 0,2 mm
- Unidad de embalaje:10 unidades
Especificaciones
PTFE microporoso | |
10 paq. |