missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Membranas de filtración BOLA™
Membranas de filtración de PTFE microporoso.
Marca: Bohlender™ N1690-84
Detalles adicionales : Peso : 0.20600kg
Descripción
- De PTFE microporoso
- Grosor de 0,2 mm
- Unidad de embalaje:10 unidades
Especificaciones
PTFE microporoso | |
6362 mm2 | |
0,008 in | |
3,5 in | |
90 mm |
5 μm | |
10 paq. | |
0,2 mm | |
90 mm |