Learn More
Bohlender™ Membranas de filtración BOLA™
Membranas de filtración de PTFE microporoso.
Marca:  Bohlender™ N1690-32
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17893994
  • 40.58€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • De PTFE microporoso
  • Grosor de 0,2 mm
  • Unidad de embalaje:10 unidades
Especificaciones
Especificaciones
PTFE microporoso
490 mm2
0,008 in
1 in
25 mm
0,2 μm
10 paq.
0,2 mm
25 mm