Learn More
BRAND™ Pipeta de medición tipo 3 clase AS Blaubrand™ AR-Glas™
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™. Las pipetas de medición tipo 3 clase AS BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ incluyen graduaciones con marcado DE-M y están calibradas para una administración total. Tipo 3 con cero en la parte superior.
75.05€ - 152.88€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11888261
|
BRAND™
27712 |
5 ml | 0,1 ml | ±0,030 ml |
87.95€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11878261
|
BRAND™
27711 |
5 ml | 0,05 mL | ±0,030 ml |
99.60€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11898281
|
BRAND™
27706 |
1 ml | 0,01 mL | ±0,007 ml |
82.95€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11858291
|
BRAND™
27705 |
0,5 ml | 0,01 mL | ±0,006 ml |
97.40€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11868291
|
BRAND™
27707 |
1 ml | 0,1 ml | ±0,007 ml |
75.05€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11878291
|
BRAND™
27708 |
2 ml | 0,01 mL | ±0,010 ml |
97.80€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11888291
|
BRAND™
27709 |
2 ml | 0,02 mL | ±0,010 ml |
75.05€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11808301
|
BRAND™
27715 |
25 ml | 0,1 ml | ±0,100 ml |
92.25€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11898291
|
BRAND™
27714 |
20 ml | 0,1 ml | ±0,100 ml |
92.25€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11828311
|
BRAND™
27716 |
50 ml | 0,5 ml | ±0,20 ml |
152.88€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™.
- Tipo 3 (cero en la parte superior)
- Graduaciones de marcado DE-M
- Calibradas para administrar (TD, Ex.)
- Se suministran con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje
- Certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS previa solicitud