Descripción
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™.
- Tipo 3 (cero en la parte superior)
- Graduaciones de marcado DE-M
- Calibradas para administrar (TD, Ex.)
- Se suministran con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje
- Certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS previa solicitud
Especificaciones
Especificaciones
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Incluye | Tapón de algodón |
| Tolerancia | ±0,030 ml |
| Volumen (métrico) | 5 ml |