Learn More
BRAND™ Pipeta de medición tipo 3 clase AS Blaubrand™ AR-Glas™
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™. Las pipetas de medición tipo 3 clase AS BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ incluyen graduaciones con marcado DE-M y están calibradas para una administración total. Tipo 3 con cero en la parte superior.
Marca: BRAND™ 27711
85.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™
- Teclee 3 (cero en la parte superior)
- Graduaciones de marcado DE-M
- Calibradas para administrar (TD, Ex.)
- Se suministra con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje
- Hay disponibles un certificado individual de USP o un certificado de calibración DAkkS previa solicitud
Especificaciones
Sí | |
Tapón de algodón | |
Rojo | |
360 mm |
0,05 mL | |
±0,030 ml | |
5 ml |