Learn More
BRAND™ Pipeta de medición tipo 3 clase AS Blaubrand™ AR-Glas™
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™. Las pipetas de medición tipo 3 clase AS BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ incluyen graduaciones con marcado DE-M y están calibradas para una administración total. Tipo 3 con cero en la parte superior.
Marca:  BRAND™ 27705
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11858291
  • 91.90€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™.
  • Teclee 3 (cero en la parte superior)
  • Graduaciones de marcado DE-M
  • Calibradas para administrar (TD, Ex.)
  • Se suministra con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje
  • Hay disponibles un certificado individual de USP o un certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
Especificaciones
Especificaciones
0,01 mL
±0,006 ml
0,5 ml