Learn More
BRAND™ Matraces aforados de clase A Blaubrand™ ETERNA™
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con las normas DIN EN ISO 1042. Los matraces aforados de clase A BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ se han calibrado para contener una cantidad precisa de líquido a una temperatura específica. Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños. Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M.
38.55€ - 133.00€
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Material Vidrio de borosilicato
N.º por caja 2/Paq.
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Estilo de cuello Límite de error Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Estilo de cuello Límite de error Precio Cantidad y disponibilidad  
11864150
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
36849
100 ml 14/23 Estrecha ±0,1 ml
73.65€
paquete de 2
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11643199
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
36842
25 ml 12/21 Ancha ±0,06 ml
51.35€
paquete de 2
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10400181
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
36853
1000 ml 24/29 Estrecha ±0,4 ml
66.85€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10410181
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
36854
2000 ml 29/32 Estrecha ±0,6 ml
133.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15517841
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
36846
20 ml 12/21 Ancha ±0,06 ml
43.10€
paquete de 2
Only null left
En stock
Add to basket
11884000
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
BRAND™
36847
50 ml 12/21 Estrecha ±0,06 ml
43.35€
paquete de 2
Only null left
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Add to basket
11894000
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
BRAND™
36848
50 ml 14/23 Ancha ±0,08 ml
67.25€
paquete de 2
Only null left
En stock
Edge
Add to basket
11804010
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
BRAND™
36850
200 ml 14/23 Estrecha ±0,15 ml
79.30€
paquete de 2
Only null left
En stock
Add to basket
11824010
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
BRAND™
36852
500 ml 19/26 Estrecha ±0,25 ml
82.20€
paquete de 2
Only null left
En stock
Add to basket
11633199
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
BRAND™
36838
5 ml 10/19 Ancha ±0,04 ml
50.15€
paquete de 2
Only null left
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Add to basket
11653199
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
BRAND™
36843
10 ml 10/19 Ancha ±0,04 ml
46.60€
paquete de 2
Only null left
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Add to basket
11874000
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
BRAND™
36845
20 ml 10/19 Estrecha ±0,04 ml
38.55€
paquete de 2
Only null left
En stock
Add to basket
11814010
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
BRAND™
36851
250 ml 14/23 Estrecha ±0,15 ml
99.70€
paquete de 2
Only null left
En stock
Add to basket
Description
Description
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN EN ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M
Specifications
Specifications
Calibrado «para contener»
Transparente
2/Paq.
A
Polipropileno
Vidrio de borosilicato
Sí
Tapón
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ Matraces aforados de clase A Blaubrand™ ETERNA™
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.