Learn More
BRAND™ Matraces aforados de clase A Blaubrand™ ETERNA™
Código de producto. 11643199 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Estilo de cuello:
Ancha
Estrecho
Límite de error:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Estilo de cuello Límite de error Tamaño de la unidad
11643199 25 ml 12/21 Ancha ±0,06 ml 2 PCS
11864150 100 ml 14/23 Estrecho ±0,1 ml 2 PCS
10400181 1000 ml 24/29 Estrecho ±0,4 ml cada uno
10410181 2000 ml 29/32 Estrecho ±0,6 ml cada uno
15517841 20 ml 12/21 Ancha ±0,06 ml paquete de 2
11884000 50 ml 12/21 Estrecho ±0,06 ml paquete de 2
11894000 50 ml 14/23 Ancha ±0,08 ml 2 PCS
11804010 200 ml 14/23 Estrecho ±0,15 ml paquete de 2
11824010 500 ml 19/26 Estrecho ±0,25 ml paquete de 2
11633199 5 ml 10/19 Ancha ±0,04 ml paquete de 2
11653199 10 ml 10/19 Ancha ±0,04 ml paquete de 2
11874000 20 ml 10/19 Estrecho ±0,04 ml paquete de 2
11814010 250 ml 14/23 Estrecho ±0,15 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11643199 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 36842
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con las normas DIN EN ISO 1042. Los matraces aforados de clase A BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ se han calibrado para contener una cantidad precisa de líquido a una temperatura específica. Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños. Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M.
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN EN ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,06 ml
Estilo de cuello Ancha
N.º por caja Paquete de 2
Graduated Sí
Clase A
Tipo de tapón Tapón
Tamaño del tapón 12/21