Learn More
BRAND™ Matraces aforados de clase A Blaubrand™ ETERNA™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Estilo de cuello:
Ancha
Estrecha
Límite de error:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
±0,1 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN EN ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M
Especificaciones
Especificaciones
Calibración | Calibrado «para contener» |
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Transparente |
Capacidad (métrico) | 10 ml |
Material | Vidrio de borosilicato |
Límite de error | ±0,04 ml |
Estilo de cuello | Ancha |
N.º por caja | 2/paquete |
Graduated | Sí |
Mostrar más |
Videos
-
Brand BLAUBRAND
Documentos
Product Information
Manuals
Product Information
BLAUBRAND Volumetric Instruments
Tamaño : 1.3 MB
BLAUBRAND Volumetric Instruments
Tamaño : 896.8 kB
Scientific Resources
Reference Materials
Brand Volumetric measurement in the laboratory
Tamaño : 3.6 MB
Technical Notes
Technical Note: Volumetric Flasks
Tamaño : 194.3 kB
Título del producto
BRAND™ Matraces aforados de clase A Blaubrand™ ETERNA™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido