Learn More
BRAND™ Matraces aforados de clase A Blaubrand™ ETERNA™
Código de producto. 15517841 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Estilo de cuello:
Ancha
Estrecha
Límite de error:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
±0,1 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 15517841
Marca: BRAND™ 36846
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con las normas DIN EN ISO 1042. Los matraces aforados de clase A BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ se han calibrado para contener una cantidad precisa de líquido a una temperatura específica. Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños. Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M.
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN EN ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 20 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,06 ml
Estilo de cuello Ancha
N.º por caja 2/paquete
Graduated Sí
Clase A
Tipo de tapón Tapón
Tamaño del tapón 12/21