Learn More
BRAND™ Matraz aflorado de vidrio de borosilicato de clase A con tapón de polipropileno BLAUBRAND™, con certificado de lote
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen. Tapón de polipropileno incluido. Se entrega con certificado individual de conformidad.
54.05€ - 180.00€
Especificaciones
Calibración | Calibrado «para contener» |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Transparente |
Descripción | Marcado DE-M |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15805542
|
BRAND™
937243 |
10 ml | 10/19 |
54.15€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15825542
|
BRAND™
937246 |
20 ml | 10/19 |
54.45€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15815542
|
BRAND™
937245 |
20 ml | 12/21 |
54.70€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15835542
|
BRAND™
937247 |
25 ml | 10/19 |
54.45€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15895542
|
BRAND™
937290 |
50 ml | 14/23 |
56.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15845542
|
BRAND™
937250 |
200 ml | 14/23 |
59.35€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15521291
|
BRAND™
937252 |
500 ml | 19/26 |
63.60€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15855542
|
BRAND™
937253 |
1000 ml | 24/29 |
82.60€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15865542
|
BRAND™
937254 |
2000 ml | 29/32 |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15894968
|
BRAND™
937238 |
5 mL | 10/19 |
54.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12304723
|
BRAND™
937255 |
5 l | 34/35 |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042
- Se entrega con certificado individual de conformidad
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
- Tapón de polipropileno incluido
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Polipropileno | |
Marcado DE-M | |
Sí | |
Tapón |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
A |