Learn More
BRAND™ Matraz aflorado de vidrio de borosilicato de clase A con tapón de polipropileno BLAUBRAND™, con certificado de lote
Tienda Brand ProductosDescription
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042
- Se entrega con certificado individual de conformidad
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
- Tapón de polipropileno incluido
Spécification
Spécification
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Descripción | Marcado DE-M |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,1 ml |
| Estilo de cuello | Ancha |
| N.º por caja | 1 unidad |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?