Learn More
BRAND™ Matraz aflorado de vidrio de borosilicato de clase A con tapón de polipropileno BLAUBRAND™, con certificado de lote
Código de producto. 15845542 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
200 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
15845542 200 ml 14/23 cada uno
15805542 10 ml 10/19 cada uno
15825542 20 ml 10/19 cada uno
15815542 20 ml 12/21 cada uno
15835542 25 ml 10/19 cada uno
15895542 50 ml 14/23 cada uno
15521291 500 ml 19/26 cada uno
15855542 1000 ml 24/29 cada uno
15865542 2000 ml 29/32 cada uno
15894968 5 mL 10/19 cada uno
12304723 5 l 34/35 cada uno
11 options
Código de producto. 15845542
Marca: BRAND™ 937250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen. Tapón de polipropileno incluido. Se entrega con certificado individual de conformidad.
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042
  • Se entrega con certificado individual de conformidad
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
  • Tapón de polipropileno incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Descripción Marcado DE-M
Capacidad (métrico) 200 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,15 ml
Estilo de cuello Estrecha
N.º por caja 2/pack
Graduated Sí
Clase A
Tipo de tapón Tapón
Tamaño del tapón 14/23