Learn More
BRAND™ Matraz aflorado de vidrio de borosilicato de clase A con tapón de polipropileno BLAUBRAND™, con certificado de lote
Código de producto. 15805542 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
200 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
15805542 10 ml 10/19 cada uno
15825542 20 ml 10/19 cada uno
15815542 20 ml 12/21 cada uno
15835542 25 ml 10/19 cada uno
15895542 50 ml 14/23 cada uno
15845542 200 ml 14/23 cada uno
15521291 500 ml 19/26 cada uno
15855542 1000 ml 24/29 cada uno
15865542 2000 ml 29/32 cada uno
15894968 5 mL 10/19 cada uno
12304723 5 l 34/35 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15805542 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 937243
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen. Tapón de polipropileno incluido. Se entrega con certificado individual de conformidad.
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042
  • Se entrega con certificado individual de conformidad
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
  • Tapón de polipropileno incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Descripción Marcado DE-M
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,04 ml
Estilo de cuello Ancha
N.º por caja 2/paquete
Graduated Sí
Clase A
Tipo de tapón Tapón
Tamaño del tapón 10/19