Learn More
BRAND™ Pipetas de perillas BLAUBRAND™ de 1 marca
Las pipetas tipo perilla de 1 marca clase AS ofrecen una mayor precisión de medición que las pipetas graduadas.
74.25€ - 96.75€
Especificaciones
Clase | Clase AS |
---|---|
Material | AR-GLAS™ |
Tipo de graduación | Graduaciones de 1 marca |
Incluye | Certificado de conformidad de lotes |
Tipo | Pipeta con perilla |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16397967
|
BRAND™
230602 |
1 mL |
96.75€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16347977
|
BRAND™
230608 |
6 mL |
79.15€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16397977
|
BRAND™
230614 |
20 mL |
74.25€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16307987
|
BRAND™
230615 |
25 mL |
76.10€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- AR-Glas™
- Graduación de 1 marca de clase
- Incluye certificado de conformidad de lotes
Especificaciones
Clase AS | |
Graduaciones de 1 marca | |
Pipeta con perilla |
AR-GLAS™ | |
Certificado de conformidad de lotes |