Learn More
BRAND™ Pipetas de perillas BLAUBRAND™ de 1 marca
Código de producto. 16397967 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
6 mL
20 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
16397967 1 mL paquete de 12
16347977 6 mL paquete de 6
16397977 20 mL paquete de 6
16307987 25 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16397967 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 230602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    78.59€ / paquete de 12
    Ahorro 22.41€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Las pipetas tipo perilla de 1 marca clase AS ofrecen una mayor precisión de medición que las pipetas graduadas.
  • AR-Glas™
  • Graduación de 1 marca de clase
  • Incluye certificado de conformidad de lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clase Clase AS
Material AR-GLAS
Tipo de graduación Graduaciones de 1 marca
Incluye Certificado de conformidad de lotes
Volumen (métrico) 1 mL
Tipo Pipeta con perilla