Descripción
- AR-Glas™
- Graduación de 1 marca de clase
- Incluye certificado de conformidad de lotes
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | Clase AS |
| Material | AR-GLAS |
| Tipo de graduación | Graduaciones de 1 marca |
| Incluye | Certificado de conformidad de lotes |
| Volumen (métrico) | 6 mL |
| Tipo | Pipeta con perilla |