Learn More
BRAND™ Pipetas de perillas BLAUBRAND™ de 1 marca
Código de producto. 16307987 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
6 mL
20 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16307987 25 mL paquete de 6
16397967 1 mL paquete de 12
16347977 6 mL paquete de 6
16397977 20 mL paquete de 6
4 options
Código de producto. 16307987
Marca: BRAND™ 230615
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pipetas tipo perilla de 1 marca clase AS ofrecen una mayor precisión de medición que las pipetas graduadas.
  • AR-Glas™
  • Graduación de 1 marca de clase
  • Incluye certificado de conformidad de lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clase Clase AS
Material AR-GLAS™
Tipo de graduación Graduaciones de 1 marca
Incluye Certificado de conformidad de lotes
Volumen (métrico) 25 mL
Tipo Pipeta con perilla