Learn More
Sperian™ Visores de protector facial biónico Honeywell™
Le ofrece la máxima protección en un diseño ergonómico. Las viseras del protector facial biónico Sperian™ Honeywell™ son increíblemente ajustables, con 2784 posibles posiciones de colocación.
17.00€ - 93.95€
Especificaciones
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Pantalla facial
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Descripción Lens Material Revestimiento de lente Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Lens Material Revestimiento de lente Precio Cantidad y disponibilidad  
12645053
Ver documentos
Sperian™
1011626
Solo visor Acetato Sin revestimiento
27.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Añadir a la cesta
12655053
Ver documentos
Sperian™
1011627
Solo visor Policarbonato Antivaho
58.30€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Añadir a la cesta
12635083
Ver documentos
Sperian™
1011933
Unidad de protección facial integral Acetato Sin revestimiento
93.95€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11826950
Ver documentos
Sperian™
1011623
Unidad de protección facial integral Policarbonato Sin revestimiento Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12635053
Ver documentos
Sperian™
1011625
Solo visor Policarbonato Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Protección ampliada de parte superior de cabeza y mentón
  • Viseras grandes de calidad superior para una máxima visibilidad
  • Disponibles en visera de policarbonato para resistencia a impacto o visera de acetato para protección química
  • Ajuste cómodo con gafas o mascarillas
  • Mecanismo de bloqueo para mayor seguridad
  • Diseño dieléctrico
  • Equipo para cabeza y diademas de trinquete completamente ajustable
  • Varias posiciones de visera inclinable
  • Acolchado extrasuave en todas las piezas del protector en contacto con la cabeza
  • La banda deportiva extrasuave y transpirable se puede extraer para facilitar su lavado y sustitución
  • Excelente para sectores de agricultura, química, silvicultura, aceros y metales y energía eólica
  • Protege frente a abrasión, partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos, impactos, salpicaduras y mucho más
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Pantalla facial
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Sperian™ Visores de protector facial biónico Honeywell™