Learn More
Sperian™ Visores de protector facial biónico Honeywell™
Código de producto. 11826950
Change view
Click to view available options
Descripción:
Solo visor
Unidad de protección facial integral
Lens Material:
Acetato
Policarbonato
Revestimiento de lente:
Antivaho
Sin revestimiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Lens Material Revestimiento de lente unitSize
11826950 Unidad de protección facial integral Policarbonato Sin revestimiento cada uno
12645053 Solo visor Acetato Sin revestimiento cada uno
12655053 Solo visor Policarbonato Antivaho cada uno
12635083 Unidad de protección facial integral Acetato Sin revestimiento cada uno
12635053 Solo visor Policarbonato - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11826950 Proveedor Sperian™ N.º de proveedor 1011623
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Le ofrece la máxima protección en un diseño ergonómico. Las viseras del protector facial biónico Sperian™ Honeywell™ son increíblemente ajustables, con 2784 posibles posiciones de colocación.
  • Protección ampliada de parte superior de cabeza y mentón
  • Viseras grandes de calidad superior para una máxima visibilidad
  • Disponibles en visera de policarbonato para resistencia a impacto o visera de acetato para protección química
  • Ajuste cómodo con gafas o mascarillas
  • Mecanismo de bloqueo para mayor seguridad
  • Diseño dieléctrico
  • Equipo para cabeza y diademas de trinquete completamente ajustable
  • Varias posiciones de visera inclinable
  • Acolchado extrasuave en todas las piezas del protector en contacto con la cabeza
  • La banda deportiva extrasuave y transpirable se puede extraer para facilitar su lavado y sustitución
  • Excelente para sectores de agricultura, química, silvicultura, aceros y metales y energía eólica
  • Protege frente a abrasión, partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos, impactos, salpicaduras y mucho más
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 89/686/EEC, EN166/EN169/EN170, ISO 9001/2000
Revestimiento de lente Sin revestimiento
Descripción Unidad de protección facial integral
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Pantalla facial
Color de marco Negro
Lens Material Policarbonato