Learn More
Sperian™ Visores de protector facial biónico Honeywell™
Descripción
- Protección ampliada de parte superior de cabeza y mentón
- Viseras grandes de calidad superior para una máxima visibilidad
- Disponibles en visera de policarbonato para resistencia a impacto o visera de acetato para protección química
- Ajuste cómodo con gafas o mascarillas
- Mecanismo de bloqueo para mayor seguridad
- Diseño dieléctrico
- Equipo para cabeza y diademas de trinquete completamente ajustable
- Varias posiciones de visera inclinable
- Acolchado extrasuave en todas las piezas del protector en contacto con la cabeza
- La banda deportiva extrasuave y transpirable se puede extraer para facilitar su lavado y sustitución
- Excelente para sectores de agricultura, química, silvicultura, aceros y metales y energía eólica
- Protege frente a abrasión, partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos, impactos, salpicaduras y mucho más
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 89/686/EEC, EN166/EN169/EN170, ISO 9001/2000 |
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Descripción | Solo visor |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Pantalla facial |
| Lens Material | Policarbonato |