Learn More
Sperian™ Visores de protector facial biónico Honeywell™
Click to view available options
Descripción:
Solo visor
Unidad de protección facial integral
Lens Material:
Acetato
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Revestimiento de lente:
Antivaho
Sin revestimiento
Descripción
- Protección ampliada de parte superior de cabeza y mentón
- Viseras grandes de calidad superior para una máxima visibilidad
- Disponibles en visera de policarbonato para resistencia a impacto o visera de acetato para protección química
- Ajuste cómodo con gafas o mascarillas
- Mecanismo de bloqueo para mayor seguridad
- Diseño dieléctrico
- Equipo para cabeza y diademas de trinquete completamente ajustable
- Varias posiciones de visera inclinable
- Acolchado extrasuave en todas las piezas del protector en contacto con la cabeza
- La banda deportiva extrasuave y transpirable se puede extraer para facilitar su lavado y sustitución
- Excelente para sectores de agricultura, química, silvicultura, aceros y metales y energía eólica
- Protege frente a abrasión, partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos, impactos, salpicaduras y mucho más
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 89/686/CEE, EN166 / EN169, ISO 9001 / 2000 |
Descripción | Solo visor |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Pantalla facial |
Lens Material | Policarbonato |
Título del producto
Sperian™ Visores de protector facial biónico Honeywell™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido