Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Union Connector Compression Fitting
Compression fittings are an excellent choice to connect rigid tubing systems, able to withstand higher pressures than barbed fittings.
59.45€ - 115.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Conector de compresión |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | PFA |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11846294
|
Cole-Parmer™
MFLX31321-61 |
Tubos con DE de 4 mm | Recto |
115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11730379
|
Cole-Parmer™
31321-64 |
Tubos con D.E. de 6 mm | Recto |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11715708
|
Cole-Parmer™
31320-22 |
Tubos con DI de 1/4 pulg | Recto |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11702029
|
Cole-Parmer™
31320-21 |
Tubos con DI de 1/8 pulg | Recto |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11725718
|
Cole-Parmer™
31320-23 |
Tubos con DI de 3/8 pulg | Recto |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11896254
|
Cole-Parmer™
31320-26 |
Tubos con DI de 1/4 pulg | Codo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11896264
|
Cole-Parmer™
31320-31 |
Tubos con DI de 3/8 pulg | Forma de T |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11745788
|
Cole-Parmer™
31320-30 |
Tubos con DI de 1/4 pulg | Forma de T |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11745698
|
Cole-Parmer™
31320-27 |
Tubos con DI de 3/8 pulg | Codo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Available in straight, "T", and elbow shapes for unmatched versatility
- Provided with a nut that compresses rigid tubing against the fitting body for high-pressure applications
- Excellent for use with tubing manufactured from fluoropolymers, other rigid plastics and metals
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
- Sterilization through autoclaving or ethylene oxide (ETO)
Especificaciones
Conector de compresión | |
PFA | |
Autoclave u óxido de etileno |
Esterilizable en autoclave | |
1 unidad |