Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Union Connector Compression Fitting
Compression fittings are an excellent choice to connect rigid tubing systems, able to withstand higher pressures than barbed fittings.
Marca: Cole-Parmer™ 31320-27
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Disponibles en forma recta, en «T» y codo para una versatilidad sin igual
- Se suministran con una tuerca que comprime los tubos rígidos contra el cuerpo de ajuste para aplicaciones de alta presión
- Excelentes para su uso con tubos fabricados con fluoropolímeros, otros plásticos rígidos y metales
- Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro
- Esterilización mediante autoclave u óxido de etileno (ETO)
Especificaciones
Conector de compresión | |
PFA | |
1 unidad | |
Codo |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos con DI de 3/8 pulg | |
Autoclave u óxido de etileno |