Learn More
Cole-Parmer™ Accesorio de compresión del conector de unión de PFA Parker Hannifin™
Descripción
- Disponible en recto," T" y formas de codo para una versatilidad inigualable
- Se suministran con una tuerca que comprime los tubos rígidos contra el cuerpo de ajuste para aplicaciones de alta presión
- Excelentes para su uso con tubos fabricados con fluoropolímeros, otros plásticos rígidos y metales
- Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro
- Esterilización mediante autoclave u óxido de etileno (ETO)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PFA |
| Para utilizar con | Tubos con DE de 4 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
| Forma | Recto |
| Tipo de producto | Conector de compresión |