Learn More
Cole-Parmer™ Accesorio de compresión del conector de unión de PFA Parker Hannifin™
Código de producto. 11725718
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubos con D.E. de 6 mm
Tubos con DE de 4 mm
Tubos con DI de 1/4 pulg
Tubos con DI de 1/8 pulg
Tubos con DI de 3/8 pulg
Forma:
Codo
Forma de T
Recto
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con Forma unitSize
11725718 Tubos con DI de 3/8 pulg Recto cada uno
11896254 Tubos con DI de 1/4 pulg Codo cada uno
11745698 Tubos con DI de 3/8 pulg Codo cada uno
11715708 Tubos con DI de 1/4 pulg Recto cada uno
11702029 Tubos con DI de 1/8 pulg Recto cada uno
11846294 Tubos con DE de 4 mm Recto 1 PCS
11896264 Tubos con DI de 3/8 pulg Forma de T cada uno
11745788 Tubos con DI de 1/4 pulg Forma de T cada uno
11730379 Tubos con D.E. de 6 mm Recto 1 PCS
9 options
Código de producto. 11725718
Marca: Cole-Parmer™ 3132023
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los accesorios de compresión son una excelente opción para conectar sistemas de tubos rígidos, capaces de soportar presiones más altas que los accesorios dentados.
  • Disponibles en forma recta, en «T» y codo para una versatilidad sin igual
  • Se suministran con una tuerca que comprime los tubos rígidos contra el cuerpo de ajuste para aplicaciones de alta presión
  • Excelentes para su uso con tubos fabricados con fluoropolímeros, otros plásticos rígidos y metales
  • Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro
  • Esterilización mediante autoclave u óxido de etileno (ETO)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PFA
Para utilizar con Tubos con DI de 3/8 pulg
Cantidad de embalaje 1 unidad
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Forma Recto
Tipo de producto Conector de compresión