Learn More
Cole-Parmer™ Accesorio de compresión del conector de unión de PFA Parker Hannifin™
Los accesorios de compresión son una excelente opción para conectar sistemas de tubos rígidos, capaces de soportar presiones más altas que los accesorios dentados.
Marca: Cole-Parmer™ 31320-21
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en forma recta, en «T» y codo para una versatilidad sin igual
- Se suministran con una tuerca que comprime los tubos rígidos contra el cuerpo de ajuste para aplicaciones de alta presión
- Excelentes para su uso con tubos fabricados con fluoropolímeros, otros plásticos rígidos y metales
- Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro
- Esterilización mediante autoclave u óxido de etileno (ETO)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Tubos con DI de 1/8 pulg | |
Autoclave u óxido de etileno | |
Conector de compresión |
PFA | |
1 unidad | |
Recto |
Título del producto
Cole-Parmer™ Accesorio de compresión del conector de unión de PFA Parker Hannifin™ > Recto; para tubos con DE de 3,17 mm (0,125 pulgadas)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido