Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y septum montados para viales de boca estándar 8-425
Los tapones y septum montados National Thermo Scientific™ para 8-425 viales de boca estándar están disponibles en diversos colores y materiales de septum.
11.35€ - 55.15€
Especificaciones
Tamaño del tapón | 8-425 |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Viales 8-425 de abertura estándar |
Código de producto | Marca | Color | Material | Septo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material | Septo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12480128
|
Thermo Scientific™
C4013-5A |
Natural | Polipropileno | Polipropileno integral |
11.35€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12430138
|
Thermo Scientific™
C4013-61A |
Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | Kim-Lok de teflón rojo/silicona blanca |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12440138
|
Thermo Scientific™
C4013-61B |
Azul | PTFE, Silicona, Polipropileno | Kim-Lok de teflón rojo/silicona blanca |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12450138
|
Thermo Scientific™
C4013-61G |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | Kim-Lok de teflón rojo/silicona blanca |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12460138
|
Thermo Scientific™
C4013-61R |
Rojo | PTFE, Silicona, Polipropileno | Kim-Lok de teflón rojo/silicona blanca |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12470138
|
Thermo Scientific™
C4013-61W |
Blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | Kim-Lok de teflón rojo/silicona blanca |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12480138
|
Thermo Scientific™
C4013-61Y |
Amarillo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | Kim-Lok de teflón rojo/silicona blanca |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12450148
|
Thermo Scientific™
C4013-71A |
Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Fenólico | PTFE marfil/caucho rojo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Thermo Scientific™ National Assembled Caps and Septa for 8-425 Standard-Opening Vials are available in a variety of colors and septum materials for a wide range of applications.
- Los tapones con parte superior abierta se pueden utilizar con cualquier septum de 8 mm
- Los tapones fenólicos son aptos para la esterilización en autoclave y aplicaciones de baja temperatura
- Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
- Los conjuntos de tapón/septum Kim-Lok™ cuentan con un anillo de centrado moldeado para eliminar el movimiento del septum durante la inyección
- Los septum de caucho rojo/PTFE son económicos para numerosas aplicaciones de CG
- Los septum de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC
- Los septum precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho
Especificaciones
8-425 | |
Viales 8-425 de abertura estándar |