Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y septum montados para viales de boca estándar 8-425
Código de producto. 12440138
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Natural
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
12440138 Azul paquete de 100
12480128 Natural paquete de 100
12430138 Negro paquete de 100
12450138 - paquete de 100
12460138 Rojo paquete de 100
12470138 Blanco paquete de 100
12480138 Amarillo paquete de 100
12450148 Negro paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12440138 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C401361B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones y septum montados National Thermo Scientific™ para 8-425 viales de boca estándar están disponibles en diversos colores y materiales de septum.
Thermo Scientific™ National Assembled Caps and Septa for 8-425 Standard-Opening Vials are available in a variety of colors and septum materials for a wide range of applications.
  • Los tapones con parte superior abierta se pueden utilizar con cualquier septo de 8 mm.
  • Los tapones fenólicos son aptos para la esterilización en autoclave y aplicaciones de baja temperatura.
  • Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
  • Los conjuntos de tapón/septo Kim-Lok™ cuentan con un anillo de centrado moldeado para eliminar el movimiento del septo durante la inyección.
  • Los septos de caucho rojo/PTFE son económicos para numerosas aplicaciones de CG.
  • Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
  • Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción PP, azul; septum Kim-Lok de PTFE rojo/silicona blanca
Color Azul
Material PTFE, Silicona, Polipropileno
Septo Kim-Lok de teflón rojo/silicona blanca
Tamaño del tapón 8-425 mm
Para utilizar con (equipo) 8-425 viales con apertura estándar
Tipo de producto Tapón Kim-Lok con brida