Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y septum montados para viales de boca estándar 8-425
Código de producto. 12460138
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Natural
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
12460138 Rojo paquete de 100
12480128 Natural paquete de 100
12430138 Negro paquete de 100
12440138 Azul paquete de 100
12450138 - paquete de 100
12470138 Blanco paquete de 100
12480138 Amarillo paquete de 100
12450148 Negro paquete de 100
8 options
Código de producto. 12460138
Marca: Thermo Scientific™ C401361R
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones y septum montados National Thermo Scientific™ para 8-425 viales de boca estándar están disponibles en diversos colores y materiales de septum.
Thermo Scientific™ National Assembled Caps and Septa for 8-425 Standard-Opening Vials are available in a variety of colors and septum materials for a wide range of applications.
  • Los tapones con parte superior abierta se pueden utilizar con cualquier septo de 8 mm.
  • Los tapones fenólicos son aptos para la esterilización en autoclave y aplicaciones de baja temperatura.
  • Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
  • Los conjuntos de tapón/septo Kim-Lok™ cuentan con un anillo de centrado moldeado para eliminar el movimiento del septo durante la inyección.
  • Los septos de caucho rojo/PTFE son económicos para numerosas aplicaciones de CG.
  • Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
  • Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción PP, rojo; septum Kim-Lok de PTFE rojo/silicona blanca
Color Rojo
Material PTFE, Silicona, Polipropileno
Septo Kim-Lok de teflón rojo/silicona blanca
Tamaño del tapón 8-425
Para utilizar con (equipo) Viales 8-425 de abertura estándar
Tipo de producto Tapón Kim-Lok con brida